Learn More
Cole-Parmer™ Película de ventana de copa de muestras desechable XRF X-Cell™
Película de ventana fuerte y duradera. La película de ventana de recipiente para muestras desechable XRF X-Cell SPEX SamplePrep cubre la célula y sirve como ventana de la muestra, lo que permite la transmisión uniforme de rayos X.
Marca: Cole-Parmer™ 3515
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
XRF Spectrometers | |
Window Film Circles | |
8,2cm | |
Mylar | |
Up to 300°C |
Película de ventana | |
3,25 in | |
Sample Window Cover | |
500/caja | |
0.25mil |