Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 3117
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Juego de viales de acero endurecido | |
2,5 mL | |
0,5 in | |
Ideales para molienda de uso general | |
Desde 5,5 hasta 6 | |
2,54 cm | |
Acero endurecido | |
Molienda: de 0,2 a 0,6 ml, mezcla: 1 mL | |
0,5 g |
0,08 oz | |
Fe, Cr, Si, Mn, C | |
1,27 cm | |
Mixer/Mills 8000D, 8000M | |
1 pulg | |
Vial de molienda y tapón, bola | |
Molienda: de 0,006 a 0,02 oz, mezcla: 0,03 oz | |
0,001 lb |