Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 8009
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330522
  • 1860.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
Juego de viales de acero duro de extremo redondo
35 mL
2,37 in
Ideales para molienda de uso general
Desde 5,5 hasta 6
7,62 cm
Acero endurecido
Molienda: de 3 a 10 ml, mezcla: 25 mL
10 g
1,18 oz
Fe, Cr, Si, Mn, C
6,03 cm
Mixer/Mills 8000D, 8000M
3 pulg
Tapón con rosca, junta tórica, dos bolas de acero de 1,27 cm (0,5 pulgadas) y cuatro de 0,63 cm (0,25 pulgadas)
Molienda: de 0,1 a 0,33 oz, mezcla: 0,85 oz
0,02 lb