Learn More
SPEX™ SamplePrep Accesorios para 6770 Freezer/Mill™: Juego de viales
Para su uso con el triturador criogénico de congelador/molino Spex SamplePrep
Marca: SPEX™ SamplePrep 6751C20
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Juego de viales 6751
- Capacidad de muestra: de 0,5 a 4,0 ml
- Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
- Impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
- Componentes individuales disponibles
Especificaciones
Sí | |
0,5 a 4 ml | |
Cilindro central (20/paquete) |
Policarbonato | |
Molino criogénico/congelador Spex SamplePrep |