Learn More
SPEX™ SamplePrep Accesorios para 6770 Freezer/Mill™: Juego de viales
Para su uso con el triturador criogénico de congelador/molino Spex SamplePrep
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep |
---|---|
Volumen de la muestra (métrico) | De 0,5 a 4 ml |
Descripción
Conjunto de viales 6751
- Capacidad de muestras: de 0.5 a 4.0 ml
- Ofrece un vial completo además de tres secciones centrales de repuesto
- Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
- Hay disponibles componentes individuales
Especificaciones
Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep | |
De 0,5 a 4 ml |