Learn More
SPEX™ SamplePrep Accesorios para 6770 Freezer/Mill™: Juego de viales
Para su uso con el triturador criogénico de congelador/molino Spex SamplePrep
Marca:  SPEX™ SamplePrep 6755
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15300492
  • 93.64€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conjunto de viales 6751
  • Capacidad de muestras: de 0.5 a 4.0 ml
  • Ofrece un vial completo y tres secciones centrales de repuesto
  • Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
  • Hay disponibles componentes individuales
Especificación
Especificación
Juego de viales pequeños de molienda, juego de viales de plástico pequeños, juego de viales de molienda sin Cr pequeños
De 0.5 a 4 ml
Gradilla para viales
Acetal reforzado con vidrio
Molino criogénico/congelador Spex SamplePrep
Videos