Learn More
SPEX CertiPrep™ Soporte de viales
Bloque de espuma grueso y resistente con capacidad para 24 tubos estándar de 2 ml en el homogeneizador MiniG de SPEX SamplePrep.
Marca:  SPEX CertiPrep™ 1680
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15390452
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Bloque de espuma resistente para sujetar los tubos de muestra de forma segura en una abrazadera ajustable 1690 para el MiniG 1600.
  • Procese hasta 24 muestras a la vez.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos (2 ml)
Bloque de espuma
Abrazadera ajustable 1690 para el MiniG 1600
24