Learn More
Mezcla de estándar interno GC/MS SPEXQuE™, SPEX CertiPrep™
Soluciones adecuadas para la extracción de pesticidas
Marca: SPEX Certiprep QUECR-MS-IS
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- Disolvente: Acetonitrilo
- Volumen: 5 ml
Especificaciones
50 µg/mL | |
5 mL | |
Mezcla estándar interna GC/MS |
Acetonitrile | |
Soluciones adecuadas para la extracción de pesticidas |
Seguridad y manipulación
- GC/MS Internal Standard Mix
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile