Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio.
Marca: SPEX CertiPrep™ ODER-250G
Detalles adicionales : CAS : 7722-64-7 Peso : 0.09000kg
Descripción
- Los gránulos púrpura no tóxicos y seguros para el medio ambiente atrapan los olores y los convierten en compuestos inofensivos que permanecen atrapados en ellos.
- A medida que se atrapan los olores, los gránulos comienzan a ponerse de color marrón.
Especificaciones
Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio. | |
250 g |