Learn More
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Meet your QuEChERS needs with these general purpose kits
199.00€ - 277.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15276036
|
SPEX CertiPrep™
EN-PSA-15ML |
50/pack | 50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15286036
|
SPEX CertiPrep™
EN-PSA-2ML |
100/pack | 2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15266036
|
SPEX CertiPrep™
EN-CIT-50ML |
50/pack | 2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Meeting all your QuEChERS needs with general purpose kits suitable for removal of polar organic acids, some low to moderate levels of sugars and lipids.
- European Methods (EN Method 15662)
Especificaciones
EN 15662 |