Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS para método AOAC 2007.01 SPEXQUE™
Soluciones adecuadas para la extracción de pesticidas
Marca: SPEX Certiprep AOAC-PSA-15ML
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Satisface todas sus necesidades de QuEChERS con kits de uso general adecuados para la eliminación de ácidos orgánicos polares, algunos niveles de bajos a moderados de azúcares y lípidos.
- EE. UU. (Método AOAC 2007.01)
Especificaciones
Paquete de 50 | |
PSA Dispersive SPE Clean-up Tube | |
400mg PSA, 1200mg MgSO4 |
15 mL | |
AOAC 2007.01 | |
Pesticide Extraction |