Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras X-Cell™ XRF desechables
Permiten un análisis rápido de XRF de muestras líquidas.
Marca: Cole-Parmer™ 3565
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Requires : Película de ventana
Descripción
- Fabricados en polietileno libre de contaminantes
- Los vasos cerrados tienen una abertura para la administración rápida de muestras líquidas.
- Los vasos abiertos se abren por ambos extremos para facilitar el acceso para muestras viscosas o en polvo.
- Hay cuellos disponibles con algunos estilos para ayudar a sujetar la película al vaso para una mayor seguridad.
Información de órdenes
También hay disponibles versiones de aplicación especial, lo que incluye micro X-Cell de 31 mm —con una ventana centrada de 6,3 mm para muestras pequeñas, peligrosas o sensibles al aire— y celdas de 43 mm para analizadores de azufre Horiba™. Se suministran en bolsas de 100 vasos.
Especificaciones
Analizadores de azufre Horiba | |
1,7 in | |
Analizadores de azufre Horiba | |
100 Pk. |
Sample Cup | |
43 mm | |
Polietileno | |
Cerrada |