Learn More
Beschreibung
- Made in flame-retardant textiles for protection against sparks and flames
- For use with the complete helmet assembly to help protect the user from welding spark, spatter, and radiation on the ears and neck
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Speedglas Welding Helmet Series 9100 |
| Product Type | Neck Protection |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?