Learn More
Spectrum™ Pares de tapones, pares de tapones ponderados Spectra/Por™; 55 mm; naranja/blanco; 10 estándar y 10 ponderados/paquete
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
277.00€ - 368.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de tubos de diálisis |
---|---|
Membrana | Celulosa regenerada |
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Pares |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11540910
|
Spectrum™
132750 |
Pares | Naranja o Blanco | 23 mm | Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas |
311.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10423404
|
Spectrum™
132749 |
Pares | Naranja o Blanco | 12 mm | Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas |
277.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11550910
|
Spectrum™
132751 |
Pares | Naranja o Blanco | 35 mm | Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas |
342.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11560910
|
Spectrum™
132752 |
Pares | Naranja o Blanco | 55 mm | Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas |
368.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
- 10 pares (20 tapones)/paquete
Especificaciones
Tapón de tubos de diálisis | |
Polipropileno | |
Pares | |
De 32° a 250 °F | |
20 Paq. |
Celulosa regenerada | |
Esterilizable en autoclave | |
Naranja o Blanco | |
De 0 °C a 121 °C | |
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas |