Learn More
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™, tipo de tapón ponderado; 75 mm; blanco; 10/paquete
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Marca: Spectrum™ 132742
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Tipo de tapón ponderado Spectra/Por:
- Fabricado con polipropileno con una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
- Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra.
- 5 tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
- Esterilizable en autoclave
- 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Especificaciones
Tapón de tubos de diálisis | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
De 0 °C a 121 °C | |
10 Paq. |
Celulosa regenerada | |
12 mm | |
Pesada | |
De 32° a 250 °F | |
Barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo | |
Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra, solo con tubos de diálisis de RC, no utilizar con tubos de CE |