Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh Woven Polymer Macrofiltration Squares: N (Nylon)
Combines high tensile strength with flexibility
Marca:  Spectrum™ 145 916
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330882
  • 191.00€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal for straining, filtering and screening solutions or suspensions containing high-molecular-weight molecules or particles.
  • Nonabsorbent
  • Combines high tensile strength with flexibility
Especificaciones
Especificaciones
High
9cm
33%
Sterile
60μm
3 to 10
ISO 9001:2008
Hydrophilic
41μm
180°C
Spectra Mesh™ Woven Filter
Nylon
Videos