Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos Spectra™
Los filtros están compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla, caracterizados por aberturas de malla, porcentaje de área abierta y grosor de malla precisos
118.32€ - 302.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Tipo Filtro tejido Spectra Mesh
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Material Área abierta Tamaño de la abertura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Área abierta Tamaño de la abertura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15371032
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
148 987
Acero inoxidable 57% 500μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15320912
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
146 438
Acero inoxidable 50 % 213 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11731503
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
06630-96
Acero inoxidable 50 % 213 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15380832
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
145 770
Polipropileno 31% 250μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Hay 5 tipos de materiales disponibles con diferentes características físicas, químicas y térmicas para seleccionar en función de la aplicación: Nailon (N), polipropileno (PP), poliéster (P), acero inoxidable (SS) y PEEK (PK).
Filtros tejidos de nailon (N) Spectra/Mesh™:
  • Propiedades: Fuerte, duradero, hidrófilo, alta adsorción
  • Mejor resistencia: corrosivos
  • Tolerancia: 3-10 pH, hasta 180°C
  • Esterilización: mediante radiación
  • 17 Tamaños de abertura de malla: de 5 a 1000 μm
  • 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
  • 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Filtros tejidos Spectra/Mesh™ de poliéster (P):
Propiedades: Fuerte, duradero, ligeramente hidrófobo, baja adsorción
Mejor resistencia: álcalis y sustancias orgánicas
Tolerancia: pH de 3 a 13, hasta 140 °C
Esterilización: Esterilizable en autoclave
10 Tamaños de abertura de malla: 5-300 ° m
5 Tamaños de diámetro de disco: 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm & 150 mm
1 Tamaño de lámina cuadrada:
Filtros tejidos de polipropileno (PP) Spectra/Mesh™ de 30 x 30 cm:
  • Propiedades: Fuerte, duradero, hidrófobo, baja adsorción (inerte)
  • Mejor resistencia: ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Tolerancia: 2-14 pH, hasta 130°C
  • Esterilización: Esterilizable en autoclave
  • 9 Tamaños de abertura de malla: de 105 a 1000 μm
  • 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
  • 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Filtros tejidos de acero inoxidable (SS) Spectra/Mesh™:
  • Propiedades: muy fuerte y duradero, hidrófilo, alta adsorción
  • Mejor resistencia: corrosivos
  • Tolerancia: 4-12 pH, hasta 180°C
  • Esterilización: Esterilizable en autoclave & mediante irradiación
  • 7 Tamaños de abertura de malla: de 30 a 914 μm
  • 2 Tamaños de diámetro de disco: 55 mm y 90 mm
  • 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Filtros tejidos de PEEK (PK) Spectra/Mesh™:
  • Propiedades: Resistencia y durabilidad medias, muy hidrófobo, muy inerte
  • Mejor resistencia: casi todo
  • Tolerancia: 1-14 pH, hasta 250°C
  • Esterilización: Esterilizable en autoclave
  • 5 Tamaños de abertura de malla: de 35 a 800 μm
  • 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
  • 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
ISO 9001:2008
Filtro tejido Spectra Mesh