Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
Marca: Spectrum™ 148138
Detalles adicionales : Peso : 0.02970kg
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
- Afinidad con el agua: Hidrófilo
- Fuerza: Alto
- Adsorción: Alto
- Mejor resistencia: Productos corrosivos
- Resistencia al pH: pH de 3 a 10
- Estabilidad térmica: hasta 180 °C
- Esterilización: Radiación
Especificaciones
Alto | |
Nailon | |
Hidrófilo | |
Desde 3 hasta 10 | |
de 180 °C | |
Filtro tejido Spectra Mesh | |
47 mm |
ISO 9001:2008 | |
Estéril | |
33% | |
41 μm | |
60 μm | |
1,85 in | |
4,7 cm |