Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 10 000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
Marca: Spectrum™ 132 118T
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes:
- Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Descripción
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
10 kD | |
15 mm | |
1,8 ml/cm vol./longitud | |
Tubos/Kit de 1 m |