Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 5 12-14
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
Marca:  Spectrum™ 132 754T1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320782
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes:
  • 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 5
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones de pesaje reforzadas o para evaluar tubos de diálisis para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco sin glicerina (no requiere remojo)
Especificaciones
Especificaciones
12-14 kD
48 mm
18 ml/cm vol./longitud
Tubos/Kit de 1 m