Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 y 4, MWCO de 12 a 14 kD
Para experimentos de diálisis más pequeños o para evaluar tubos de diálisis para diálisis de aplicación
Marca:  Spectrum™ 132 709T1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330772
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes:
  • Tubos de diálisis de 1 o 5 m Spectra/Por 2 o 4
  • Un tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • Un tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • Dos abridores de tubos adhesivos
Descripción
Descripción
  • Hidrófilos, porosidad simétrica
  • Asegura una mayor permeabilidad y diálisis básica
  • Disponible en seco con glicerina (enjuagar en agua)
Especificaciones
Especificaciones
12-14 kD
48 mm
18 ml/cm vol./longitud
Tubos/Kit de 1 m