Learn More
Spectrum™ Tapones para tubos de diálisis universales (para todos los tipos de membranas)
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Marca: Spectrum™ 142173
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
- Diseño universal con bordes de sellado suaves, no dañará los tubos de paredes más gruesas
- Se pueden utilizar con todos los tipos de membrana: Estándar de RC, Biotech de RC y Biotech de CE
- Fáciles de abrir y volver a sellar
- Opciones de color para la identificación de muestras
- Fabricadas con poliamida 6.6 (nailon)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° a 90 °C
- Esterilizables mediante radiación gamma u óxido de etileno (no esterilizable en autoclave)
Especificaciones
Tapón de tubos de diálisis | |
Nailon | |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
De 32° a 194 °F | |
10 Paq. |
Éster de celulosa, celulosa regenerada | |
70 mm | |
Amarillo | |
Radiación gamma u óxido de etileno | |
De 0 °C a 90 °C | |
Tapones universales, para todo tipo de membrana de tubos |