Learn More
Spectrum™ Tapones para tubos de diálisis universales (para todos los tipos de membranas)
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Marca:  Spectrum™ 142112
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495959
  • 117.80€ / paquete de 10
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-10-2018
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño universal con rebordes de sellado suaves no dañarán los tubos de pared más gruesa
  • Se pueden utilizar con todos los tipos de membrana: celulosa regenerada estándar, celulosa regenerada de grado biotecnológico y éster de celulosa de grado biotecnológico
  • Fáciles de abrir y volver a sellar
  • Opciones de colores para identificación de muestras
  • Fabricados con poliamida 6.6 (nailon)
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 ° a 90 °C
  • Esterilizables mediante radiación gamma o con óxido de etileno (no esterilizables en autoclave)
Especificaciones
Especificaciones
No
Universal closures for use with all tubing membrane types
0° to 90°C
110mm
Dialysis Tubing Closure
Red
Nylon
Sterile
Cellulose Ester and Regenerated Cellulose
10 Pack
Videos