Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de RC de calidad Biotech
Longitud de tubo de diálisis de 0,5 metros ideal para aplicaciones pequeñas o evaluación de membranas
Marca:  Spectrum™ 133 342T
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330792
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Tubos de RC Biotech de 0,5 m con glicerina, 2 tapones universales para tubos, 5 selecciones de apertura
Descripción
Descripción
UltraPure Biotech RC es una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
  • Propiedades: Hidrófilos, porosidad simétrica
  • 3 MWCO: De 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD y 20 kD
  • Ultrapura, no contiene metales pesados ni sulfuros
Especificaciones
Especificaciones
Kit de ensayo de diálisis
10 mm
Tubos de RC Biotech de 0,5 m con glicerina, 2 tapones universales para tubos, 5 selecciones de apertura
Ideales para la evaluación de membranas y aplicaciones para separaciones más críticas
20 kd
0,39 in
Unidad