Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: De 8 a 10 kd
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
Marca: Spectrum™ 131270T
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes:
- Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
- Dos tapones de tubos universales
- Cinco selecciones de apertura
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
- Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
Kit de ensayo de diálisis | |
Éster de celulosa | |
0,39 in | |
Rollo de 1 m de tubos de membrana de diálisis de CE grado Biotech, 2 tapones universales, 5 selecciones de apertura | |
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas |
De 8 a 10 kD | |
10 mm | |
0,79 ml/cm vol./longitud | |
Cada uno |