Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de poliéster Spectrum™ Spectra Mesh™
Los filtros tejidos de poliéster Spectra Mesh™ son ligeramente hidrófobos y adecuados para separaciones de macrofiltración.
Marca: Spectrum™ 148 272
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Filamentos individuales tejidos en criba de malla
- Caracterizados por aberturas de malla, porcentaje de área abierta y grosor de malla precisos
- Ligeramente hidrófobo
- Baja adsorción
- Resistente a los álcalis y sustancias orgánicas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Circulares | |
10 μm | |
55 μm |
Poliéster | |
Purificación de agua potable, suelos en suspensión, aire/amianto, análisis de polvo de carbón, análisis de oligoelementos, fertilizantes, purificación de suero acuoso, purificación de suero orgánico | |
47 mm |