Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
Marca: Spectrum™ 148134
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
- Afinidad con el agua: Hidrófilo
- Fuerza: Alto
- Adsorción: Alto
- Mejor resistencia: Productos corrosivos
- Resistencia al pH: pH de 3 a 10
- Estabilidad térmica: hasta 180 °C
- Esterilización: Radiación
Especificaciones
Circulares | |
20 μm | |
55 μm |
Nailon | |
Residuos peligrosos, purificación de agua potable, medición de lluvia ácida, suelos en suspensión, aire/amianto, análisis de polvo de carbón, oceanografía, análisis de elementos traza | |
47 mm |