Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Woven, Nylon Filters
Consist of individual strands woven into a mesh screen
Marca:  Spectrum™ 148 132
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15300952
  • 131.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Nylon
47mm
Hazardous waste, drinking water purification, Acid rain measurement, suspended soils, air/asbestos, coal dust analysis, oceanography, trace element analysis
Circle
10μm
45μm
Videos