Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
Marca:  Spectrum™ 145914
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15310882
  • 314.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
  • Afinidad con el agua: Hidrófilo
  • Fuerza: Alto
  • Adsorción: Alto
  • Mejor resistencia: Productos corrosivos
  • Resistencia al pH: pH de 3 a 10
  • Estabilidad térmica: hasta 180 °C
  • Esterilización: Radiación
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
53 μm
60 μm
Nailon
Residuos peligrosos, purificación de agua potable, medición de lluvia ácida, suelos en suspensión, aire/amianto, análisis de polvo de carbón, oceanografía, análisis de elementos traza
90 mm