Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos Spectra/Mesh™ para Macrofiltración: Láminas de polipropileno
Consisten en hebras de monofilamento tejidas en una criba de malla, caracterizados por aberturas de malla, % de área abierta y grosor de malla precisos
207.06€ - 316.00€
Especificaciones
Adsorción | Baja (inerte) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
Material | Polipropileno |
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Área abierta | Tamaño de la abertura (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área abierta | Tamaño de la abertura (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15360902
|
Spectrum™
146410 |
45 % | 1000 μm | 1020 μm |
316.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15380902
|
Spectrum™
146422 |
34 % | 350 μm | 525 μm |
246.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15300912
|
Spectrum™
146428 |
34 % | 210 μm | 308 μm |
246.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11591140
|
Spectrum™
146436 |
26 % | 105 μm | 212 μm |
316.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11581140
|
Spectrum™
146418 |
39 % | 500 μm | 610 μm |
316.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10288623
|
Spectrum™
146424 |
36 % | 297 μm | 420 μm |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15390902
|
Spectrum™
146 426 |
31 % | 250 μm | 430 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Hay 5 tipos de materiales disponibles con diferentes características físicas, químicas y térmicas para seleccionar en función de la aplicación: Nailon (N), polipropileno (PP), poliéster (P), acero inoxidable (SS) y PEEK (PK).
- Fuerte, duradero, hidrófobo, baja adsorción (inerte)
- Mejor resistencia: ácidos, álcalis & sustancias orgánicas
- Tolerancia: 2-14 pH, hasta 130°C
- Esterilización: Esterilizable en autoclave
- 9 Tamaños de abertura de malla: De 105 a 1000 μm
- 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
- 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Especificaciones
Baja (inerte) | |
ISO 9001:2008 | |
hidrófobos | |
130 °C | |
4,65 pulg.2 |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
De 2 a 14 | |
Filtro tejido Spectra Mesh |