Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200, par de lámparas de repuesto para SPECTRONIC 200E con números de serie 8AYYYYYYYY (suministrados después del 1 de julio de 2013).
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación.
Marca:  Thermo Scientific™ 335423-000
Detalles adicionales : Peso : 0.01440kg
Código de producto. 11806185
  • 226.44€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación. Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific para efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones rutinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y resistente
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El compartimento de muestras estándar se adapta tanto a cubetas cuadradas de 10 mm como a tubos de ensayo de hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza
  • El software Thermo Scientific VISIONlite5 disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio
Software VISIONlite5: precio por volumen a partir de ocho copias y disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
Halógeno de tungsteno
Certificado de análisis, certificado de conformidad
Análisis de isótopos elemental por espectroscopía
6 V
Lámpara de Tungsteno-Halógeno, 6 v paquete de 2
Pantalla LCD