Learn More
Spectrin beta III Mouse, Clone: SPTBN2/1583, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6712-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920918
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Spectrin beta III
Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SPTBN2
Recombinant human SPTBN2 fragment (aa356-475)
246kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
6712
Immunohistochemistry
SPTBN2/1583
Unconjugated
XP_016873664
Mouse
IgG2b kappa
HeLa cells. Pancreas or Liver.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.