Learn More
Spectrin Alpha 1 (Erythrocyte Marker) Mouse, Clone: SPTA1/1810, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Spectrin Alpha 1 (Erythrocyte Marker) |
---|---|
Clon | SPTA1/1810 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940908
|
EnquireBio
6708-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930908
|
EnquireBio
6708-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Spectrin Alpha 1 (Erythrocyte Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human SPTA fragment (apprx. aa356-475) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
240kDa |
SPTA1/1810 | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
RUO | |
6708 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
Jurkat cells. Placenta or Tonsil. |