Learn More
Spectrum Labs™ Discos de membrana Spectra/Por™ 3
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer
Marca: Spectrum Labs™ 132486
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Disco de membrana | |
Celulosa regenerada | |
Para una mayor permeabilidad |
3,5 kD | |
47 mm |