Learn More
Duran™ Specimen Jars with Knobbed Lid
Click to view available options
Capacity: 250mL
Description
- DURAN™ Specimen jar
- Ground-in knobbed lid
- Made of borosilicate glass
Specifications
Tipo de tapón | Ground Knobbed Lid |
Diámetro (métrico) | 65 mm |
Altura (métrico) | 103 mm |
Tipo de producto | Specimen Jar |
Capacidad (métrico) | 175 mL |
Incluye | Ground Knobbed Lid |
Material | Borosilicate Glass |
N.° por paquete | 10Pack |
Envase | 10Pack |
Cantidad | 10Pack |
Show More |