Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tarro cilíndrico para preparaciones, con tapa esmerilada con bola
Catalog Number 10058120
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11.250 mL
1575 ml
1875 ml
2400 ml
2675 ml
3475 ml
395 ml
460 ml
530 ml
80 ml
875 ml
890 ml
Los tarros para preparaciones son adecuados para almacenar materiales. Las grandes superficies de vidrio permiten una buena visibilidad del contenido.
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.
  • Cierre más hermético debido a la tapa esmerilada
  • De fácil apertura debido a la bola en la tapa
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Diámetro (métrico) 132 mm
Capacidad (métrico) 2400 ml
Para utilizar con (aplicación) Exposición de muestras; almacenamiento y transporte
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1 unidad