Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Recipiente para muestras
1239.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
600 ml
750 ml
1200 ml
Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.
- Posición inversa del recipiente para muestras
- Cierre más hermético debido a la precisión del esmerilado
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1200 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Exposición; Almacenamiento y transporte de materiales sólidos |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 100 mm |