Learn More
SPATC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25861-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814425
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 02-11-2021
Especificaciones
SPATC1
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q148B6, Q76KD6
SPATA15, SPATC1, SPERIOLIN, SPRN
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
375686, 74281
Western Blot
Unconjugated
SPATC1
Liquid
SPATC1
SPATC1 Fusion Protein Ag12157
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse