Learn More
SPATA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24980-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813505
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 21-10-2021
Descripción
Descripción
SPATA1 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
SPATA1
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5VX52
SP 2, SPAP1, SPATA1, Sperm specific protein SP 2, spermatogenesis associated 1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
100505741
Western Blot
Unconjugated
SPATA1
Liquid
SPATA1
SPATA1 Fusion Protein Ag21784
Antigen Affinity Chromatography