missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPANXA2/SPANXA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SPANXA2/SPANXA1 |
---|---|
Concentración | 0.6 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819064
|
Proteintech
19527-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809064
|
Proteintech
19527-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SPANXA1, also named as SPANXA and SPANXA2, is a member of the SPANX family of cancer/testis-associated genes. It encodes differentially expressed testis-specific proteins that localize to various subcellular compartments. On Western blots of human testis proteins, SPANX antibodies reacts with the bands migrating between 15–30 kDa. The SPANX protein may be a useful target in cancer immunotherapy.Especificaciones
SPANXA2/SPANXA1 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NS26 | |
30014, 728712 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SPANXA2 |
0.6 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 11.1, CT11.1, SPAN X, SPANX, SPANX A, SPANX family member A, SPANX family, member A2, SPANXA, SPANXA1, SPANXA2 | |
SPANXA1, SPANXA2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |