Learn More
Alfa Aesar™ SP600125, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ J67272.MF
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498689
  • 103.00€ / 50 miligramos
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
50mg
-30°C to -10°C
SP600125, 99%
129-56-6
220.23
Soluble in DMSO at approx. 20mg/ml
Yellow to brown
Solid
99%
C14H8N2O
1,9-Pyrazoloanthrone;
Solid
Videos
SDS Documentos