Learn More
Alfa Aesar™ SP6 RNA Polymerase in Potassium Phosphate Buffer Kit
Transcribes RNA from DNA sequences
Marca:  Alfa Aesar™ J65573.O@
Detalles adicionales : CAS : 9014-24-8 Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496969
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
Colorless
Liquid
5 Kilounits
9014-24-8
Transcribes RNA from DNA sequences
RNA Polymerase
−30° to −10°C
RNA Polymerase from Salmonella enterica serotype typhimurium, SP6-infected
Videos
SDS Documentos