Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tapones para tubos de RMN de PTFE SP Scienceware™
Mecanizados según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro, los tapones para tubos de RMN de PTFE Wilmad-LabGlass ofrecen un radio de giro más pequeño, una distribución de masa más homogénea y una mejor resistencia química que los tapones desechables.
88.80€ - 269.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Experimentos de campo alto a ultraalto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
Cantidad 25/paq.
Ver más especificaciones
Alertas:
Compatible solo con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass debido a su tolerancia ajustada.
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño del tapón Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del tapón Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15398698
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66003-0025
3,0 mm Tubos de RMN de 3 mm Wilmad
95.60€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15318708
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66004-0025
4,0 mm Tubos de RMN de 4 mm Wilmad
108.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15368708
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66005-0025
5,0 mm Tubos de RMN de 5 mm Wilmad
88.80€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15338738
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66010-0025
10,0 mm Tubos de RMN de 10 mm Wilmad
269.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15398728
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66008-0025
8,0 mm Tubos de NMR de 8 mm Wilmad Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15398738
Ver documentos Detalles de la promoción
Wilmad-LabGlass™
66012-0025
12,0mm Tubos de RMN de 12 mm Wilmad Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Se recomienda para experimentos de campo alto a ultra alto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
  • Mecanizado según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro
  • Radio de giro más pequeño, distribución de masa más homogénea y mejor resistencia química que los tapones desechables
  • Admite cuatro tamaños de tubo de 3.0 mm a 12.0 mm
  • Compatible con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass únicamente debido a una tolerancia ajustada
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanco
25/paq.
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Experimentos de campo alto a ultraalto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.