Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tapones para tubos de RMN de PTFE SP Scienceware™
Mecanizados según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro, los tapones para tubos de RMN de PTFE Wilmad-LabGlass ofrecen un radio de giro más pequeño, una distribución de masa más homogénea y una mejor resistencia química que los tapones desechables.
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66004-0025
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Alertas:
Compatible solo con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass debido a su tolerancia ajustada.
Descripción
Se recomienda para experimentos de campo alto a ultra alto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
- Mecanizado según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro
- Radio de giro más pequeño, distribución de masa más homogénea y mejor resistencia química que los tapones desechables
- Admite cuatro tamaños de tubo desde los 3 mm a los 12 mm
- Compatible con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass únicamente debido a una tolerancia ajustada
Especificaciones
4,0 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Experimentos de campo alto a ultraalto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia. | |
Tubos de RMN de 4 mm Wilmad |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
25/paq. |