Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Rack and a Half
Extra-long wire test tube racks for high volume test tube work
Marca:  Bel-Art™ F18786-0750
Detalles adicionales : Peso : 0.35240kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550042
  • 41.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High quality epoxy-coated wire racks
  • Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
9 x 20
38.6 x 18.3 x 6.4cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 in.)
Epoxy Coated Steel
1 Each
-223°C to +121°C
Test Tube Rack
Autoclavable
13 to 16mm tubes
180
Rectangular
Non-sterile