missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ SP Bel-Art™ Sterileware Powder Funnels

Ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container

Marca:  SP Bel-Art™ F14660-1065

Detalles adicionales : Peso : 1.25150kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815153

  • 203.00€ / paquete de 36


Envío estimado: 13-01-2022
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • El tubo con ángulo de 60° y orificio grande ayuda a minimizar la acumulación de polvo.
  • Polipropileno con certificación de la FDA; seguro para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Envasados individualmente; listos para un solo uso y eliminación
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones

Especificaciones

6,5 cm de diámetro interior
1,2 cm de diámetro interior
Transferencia de polvo de control de calidad
36/paq.
49 mL
7,1 cm
2,5 cm
Videos
SDS
Documentos
Certificados