Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art™ Sterileware Powder Funnels
Ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
323.00€ - 444.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de polvo de control de calidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro del tubo (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del tubo (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16815153
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F14660-1065
1,2 cm de diámetro interior 49 mL
323.00€
paquete de 36
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16825153
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F14660-1080
1,5 cm de diámetro interior 138 mL
444.00€
paquete de 36
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16835153
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F14660-1100
1,4 cm de diámetro interior 248 mL
323.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16845153
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F14660-1150
2,4 cm de diámetro interior 784 mL
434.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
Especificaciones
Transferencia de polvo de control de calidad