Learn More
SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1792, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6657-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920888
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
SOX2
Nuclear
SOX2/1792
Unconjugated
NP_003097
Mouse
34kDa
Protein A/G Purified
RUO
6657
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SOX2
Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305)
MCF-7 cells or Cervical carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.