missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1791, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 6657-MSM1-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15910888

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

SOX2
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SOX2
Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305)
34kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
6657
Immunohistochemistry
SOX2/1791
Unconjugated
NP_003097
Mouse
IgG2b kappa
MCF-7 cells or Cervical carcinoma
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos