Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 F Plus-MD, 230 V Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre TX-1000
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete de centrífuga basado en aplicaciones garantiza pedidos rápidos y cómodos de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
Marca:  Thermo Scientific™ 75017982
Detalles adicionales : Peso : 183.00000kg
Código de producto. 17142489
  • 17305.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete de centrífuga basado en aplicaciones garantiza pedidos rápidos y cómodos de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico. Capacidad excepcional para procesar 196 tubos para recogida de muestras de sangre de 5 ml en un solo ciclo, bajo tapas de biocontención certificadas. Contiene centrífuga, rotor TX-1000, cestillos, tapas de biocontención, adaptador de tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml (capacidad máxima de 196 x 5/7 ml), adaptador de tubos para recogida de muestras de sangre de 10 ml (capacidad máxima de 148 x 10 ml).
  • Facilidad de uso:
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
    Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
    Bajo consumo energético:
    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
Motor de inducción de perfil bajo sin escobillas y accionamiento directo, con opción entre 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Números de pieza en paquete 75009982 (centrífuga), 75003017 (rotor), 75003001 (conjunto de cestillos), 75007309 (tapas), 75003671 (conjunto de adaptadores), 75003672 (conjunto de adaptadores)
Serie de centrífugas de uso general